Learn More
Ibuprofen, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Ibuprofen, 2-4-isobutylphenyl propanoic acid, CAS # 15687-27-1, is a laboratory form of the over-the-counter nonsteroidal anti-inflammatory (NSAID) drug.
61.78 - 1262.28
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 15687-27-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C13H18O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 206.29 |
MDL-nummer | MFCD00010393 |
InChI Key | HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N |
IUPAC Name | 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid |
SMILES | CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15853855
|
Thermo Scientific Acros
258610010 |
1 g | Glass bottle |
61.78
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10768501
|
Thermo Scientific Acros
258610100 |
10 g | Glass bottle |
298.93
10 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11964991
|
Thermo Scientific Acros
258610500 |
50 g | Glass bottle |
1262.28
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
- Ibuprofen (2-4-isobutylphenyl propanoic acid) is a common NSAID that reduces pyrogen release and inflammation
- Ibuprofen is a racemic mixture that consists of an R-enantiomer and S-enantiomer; the S-enantiomer is proposed to be the stronger acting agent
- It is a propionic acid derivative, a short-chain saturated fatty acid bound to ethane
- Ibuprofen inhibits cyclooxygenases and reduces prostaglandin formation, inhibiting fever and pain
Applications
- Ibuprofen reduces both local and systemic inflammation; suitable for use in vitro or in vivo to study specific or broad mechanisms
- Intended for sensitive biochemical applications such as HPLC
Chemische identificatiekenmerken
15687-27-1 | |
206.29 | |
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N | |
CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O |
C13H18O2 | |
MFCD00010393 | |
2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid |
Specificatie
Ibuprofen | |
75°C to 78°C | |
99% | |
(CH3)2CHCH2C6H4CH(CH3)COOH | |
α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, p-Isobutylhydratropic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)-propionic acid | |
CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O | |
206.29 | |
98.5% min. |
15687-27-1 | |
Authentic | |
C13H18O2 | |
MFCD00010393 | |
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N | |
2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid | |
206.27 | |
Crystalline Powder |
Veiligheid en behandeling
GHS P Statement Harmful if swallowed. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- Ibuprofen
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Ibuprofen