Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-514 Chemical Resistant Butyl Gloves
Thin butyl glove provides resistance to aggressive chemicals including solvents and strong acids.
78.00 - 80.73
Specificatie
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 1149, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009; Category III
Kleur Zwart
Latex Free Ja
Materiaal Butyl
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11721693
Bekijk documenten
Ansell
7
78.00
1 paar
Toevoegen aan winkelmandje
11711693
Bekijk documenten
Ansell
10
78.00
1 paar
Toevoegen aan winkelmandje
11947732
Bekijk documenten
Ansell
11
78.00
1 paar
Toevoegen aan winkelmandje
11731693
Bekijk documenten
Ansell
8
80.73
1 paar
Toevoegen aan winkelmandje
11741693
Bekijk documenten
Ansell
9
80.73
1 paar
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Thin butyl glove provides resistance to aggressive chemicals including solvents and strong acids.
  • Protection against aldehydes, ketones and esters as well as concentrated mineral acids
  • Flexible and comfortable
  • Natural, curved ergonomic shape
  • Easy donning and secure grip
  • Rough finish offers safer handling
Specificatie
Specificatie
ANSI 3
Zwart
Butyl
14 mil
Type A
Bacteria, Fungi only
Rough
14 in.
CE 0493, EN 1149, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009; Category III
Ja
14 mil
EN 388:1000X, EN 388:1000
ABCIKMPST
Gerold versterkt
Unlined
355 mm