Learn More
Ansell HyFlex™ 11-937 Cut-Resistant Lightweight Gloves, 3/4 Coated
GREENER_CHOICE
Lightest weight cut-resistant and oil-repellent gloves with reinforced thumb crotch that provides up to 12x durability for extended wear
246.00
Specificatie
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Constructie Knit
Coating Material Nitrile Foam
Kleur Gray, Black
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16049701
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Ansell
11937060
6
246.00
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16059701
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Ansell
11937070
7
246.00
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
16069701
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Ansell
11937080
8
246.00
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
16079701
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Ansell
11937090
9
246.00
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16089701
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Ansell
11937100
10
246.00
12 pairs
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
16099701
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Ansell
11937110
11
246.00
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Protects against lacerations, oil and industrial fluid exposure
  • Ultra-lightweight 18 gauge design provides dexterity and a high level of comfort
  • Reinforced thumb crotch for increased protection and extended use life
  • Grip performance for safe handling in dry-to-oily applications
  • High durability FORTIX coating for extended product use life
  • Silicone free
Specificatie
Specificatie
ANSI 4
Knit
Gray, Black
Specific
Cut-resistant Gloves
Inspection, assembly, fastening components, equipment repair and maintenance, automotive applications, press shop operations
Ansell GRIP™ Technology
ISO 188889
HyFlex™ 11-937
21.2 cm
CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Nitrile Foam
ANSI A2
Yes
EN 388:4X42B
Knit
Dyneema™ Diamond Technology
12 Pairs/Bag, 12 Bags/Cs.
8.3 in.