Learn More
Hydroxylapatite, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
37.99 - 57.69
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1306-06-5
Moleculaire formule Ca5HO13P3
Molecular Weight (g/mol) 502.31
MDL-nummer MFCD00010904
InChI Key XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Synoniem Calcium phosphate hydroxide
IUPAC Name pentacalcium hydroxide triphosphate
SMILES [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10199372
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
371260250
25 g Glass bottle
37.99
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10446583
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
371261000
100 g Glass bottle
52.06
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10110273
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
371260010
1 kg Plastic Bottle
57.69
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1306-06-5
502.31
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
pentacalcium hydroxide triphosphate
Ca5HO13P3
MFCD00010904
Calcium phosphate hydroxide
[OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Specificatie
Hydroxylapatite
1306-06-5
Powder
3Ca3(PO4)2·Ca(OH)2
15, 3514
Solubility in water: negligible
[OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
502.31
35 to 40% (Ca)
8% max. (800°C)
1700.0°C
White
Ca5HO13P3
MFCD00010904
Calcium phosphate hydroxide
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
pentacalcium hydroxide triphosphate
502.31
Analytical
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 215-145-7
Productidentificatie
  • Hydroxylapatite
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Hydroxylapatite, for analysis, Thermo Scientific Chemicals