Learn More
Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate, ACS, 99.99% (metals basis), Au 49.0% min, Thermo Scientific Chemicals
170.37 - 820.08
Chemische identificatiekenmerken
CAS 16961-25-4
Moleculaire formule AuCl4H
Molecular Weight (g/mol) 339.77
MDL-nummer MFCD00149904
InChI Key VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
Synoniem Chloroauric acid
IUPAC Name trichlorogold hydrochloride
SMILES Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11317868
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
036400.03
1 g
170.37
1 gram
11307868
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
036400.06
5 g
820.08
5 gram
Beschrijving
Beschrijving
It is used for microanalysis of rubidium, cesium and in the determination of alkaloids. Usually used as a harbinger for the preparation of gold (Au) nanoparticles. It is used in the control rods of nuclear reactors and in the manufacturing of electric light filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
16961-25-4
339.77
VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
trichlorogold hydrochloride
AuCl4H
MFCD00149904
Chloroauric acid
Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Specificatie
Hydrogen tetrachloroaurate trihydrate
16961-25-4
99.99% (metals basis)
MFCD00149904
Soluble in water. Insoluble in ether.
Cl.Cl[Au](Cl)Cl
339.77
ACS Reagent
For analysis ACS
Crystalline
AuCl4H
Chloroauric acid
VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
trichlorogold hydrochloride
393.83 (339.79 Anhydrous)
Hygroscopic; Light sensitive
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H302-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 240-948-4
missing translation for 'rtecsNumber' : MD5428000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
Productidentificatie
  • Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Gold chloride, trihydrate, Tetrachloroauric acid