Learn More
Hydrogen Sulphite for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
54.00 - 114.00
Specificatie
Chemische naam of materiaal Hydrogen Sulphite
Fysische vorm Liquid
Concentratie 1 g/L
Type Single-component Standard Solution
Solvent or Matrix H2O
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12962225
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 053 100
100 mL Bottle
54.00
12972225
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 053 150
250 mL Bottle
77.00
12982225
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 053 500
500 mL Bottle
114.00
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Hydrogen Sulphite
1 g/L
H2O
Liquid
Single-component Standard Solution
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 24 Months. (12 Months after opening)