Learn More
hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate, ca. 40% Pt, Thermo Scientific Chemicals
123.62 - 1919.55
Chemical Identifiers
CAS | 26023-84-7 |
---|---|
Moleculaire formule | Cl6H2Pt |
Molecular Weight (g/mol) | 409.80 |
MDL-nummer | MFCD00149909 |
InChI Key | ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J |
Synoniem | Hexachloroplatinic acid, Platinic chloride |
IUPAC Name | dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium) |
SMILES | [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Product Code | Brand | Aantal | Verpakking | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Aantal | Verpakking | Price | Quantity & Availability | ||||
10695642
|
Thermo Scientific Acros
195370010 |
1 g | Glass bottle |
123.62
1 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10114310
|
Thermo Scientific Acros
195370050 |
5 g | Glass bottle |
493.46
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
13408448
|
Thermo Scientific Acros
195370250 |
25 g | Glass Bottle |
1919.55
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
26023-84-7 | |
409.80 | |
ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J | |
dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium) |
Cl6H2Pt | |
MFCD00149909 | |
Hexachloroplatinic acid, Platinic chloride | |
[H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Specifications
Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate | |
ca. 40% Pt | |
Chunks and/or Powder | |
H2PtCl6·xH2O | |
Hexachloroplatinic acid, Platinic chloride | |
ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J | |
dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium) | |
409.82 |
60.0°C | |
26023-84-7 | |
Cl6H2Pt | |
MFCD00149909 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol | |
[H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
409.80 | |
∼40% (Pt) |
Safety and Handling
GHS H Statement
May be corrosive to metals.
May cause an allergic skin reaction.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
- Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Signal Word
- Gevaar
Hazard Category
- Acute toxiciteit Categorie 2
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Hazard Statement
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H300-Dodelijk bij inslikken.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Precautionary Statement
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Bevat: Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate