Learn More
Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate, 99.9%, (trace metal basis), 38 to 40% Pt, Thermo Scientific Chemicals
167.84 - 1719.56
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 26023-84-7 |
---|---|
Moleculaire formule | Cl6H2Pt |
Molecular Weight (g/mol) | 409.80 |
MDL-nummer | MFCD00149909 |
InChI Key | ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J |
Synoniem | Hexachloroplatinic acid hexahydrate, Platinic chloride hexahydrate |
IUPAC Name | dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium) |
SMILES | [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10457182
|
Thermo Scientific Acros
363590010 |
1 g | Glass bottle |
167.84
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10771424
|
Thermo Scientific Acros
363590050 |
5 g | Glass bottle |
688.43
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10501804
|
Thermo Scientific Acros
363590250 |
25 g | Glass bottle |
1719.56
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysisChemische identificatiekenmerken
26023-84-7 | |
409.80 | |
ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J | |
dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium) |
Cl6H2Pt | |
MFCD00149909 | |
Hexachloroplatinic acid hexahydrate, Platinic chloride hexahydrate | |
[H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Specificatie
Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate | |
38 to 40% Pt | |
Chunks and/or Powder | |
Cl6H2Pt | |
MFCD00149909 | |
Hexachloroplatinic acid hexahydrate, Platinic chloride hexahydrate | |
ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J | |
dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium) | |
409.82 | |
Trace Metal Basis |
60.0°C | |
26023-84-7 | |
38 to 40% (Pt) | |
H2PtCl6·xH2O | |
14, 7526 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol | |
[H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
409.80 | |
99.9% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May be corrosive to metals.
May cause an allergic skin reaction.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
- Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 2
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H300-Dodelijk bij inslikken.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate