Learn More
Hydrogen chloride, pure, 1N solution in diethyl ether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Merk:  Thermo Scientific Acros 368461000
99.40 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10130862
  • 99.90 / 100 ml
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Hydrochloric acid
1N Solution in Diethyl Ether
0.95 to 1.10N
AcroSeal™ Glass Bottle
−40°C
ClH
Liquid
04,450; 05,533; 06,283
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrogen chloride
313
36.45
Colorless
7647-01-0, 60-29-7
0.7400g/mL
0.74
100 mL
HCl
MFCD00011324 MFCD00792839
10, 4701
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Cl
36.46
CHEBI:17883
Pure
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Hydrogen chloride, 1N solution in diethyl ether
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H224-Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • EUH019-Kan ontplofbare peroxiden vormen.
  • EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen