Learn More
Hydrogen chloride, ca. 0.5M solution in methanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Merk: Thermo Scientific Acros 428931000
76.80 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Hydrochloric acid | |
7647-01-0, 67-56-1 | |
Liquid | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
13,4815 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.46 | |
AcroSeal™ Glass Bottle | |
1.0200g/mL |
ca. 0.5M solution in methanol | |
Colorless | |
100 mL | |
HCl | |
12°C | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
0.4 to 0.6M | |
1.02 |
Veiligheid en behandeling
- Hydrogen chloride, ca 0.5M solution in methanol
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H370-Veroorzaakt schade aan organen.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H301-Giftig bij inslikken.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H331-Giftig bij inademing.
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.