Learn More
Hydrogen bromide, pure, 33 wt.% sol. in glacial acetic acid, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
47.04 - 104.52
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10035-10-6, 64-19-7 |
---|---|
Moleculaire formule | BrH |
Molecular Weight (g/mol) | 80.91 |
MDL-nummer | MFCD00011323 |
InChI Key | CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide |
PubChem CID | 260 |
ChEBI | CHEBI:47266 |
SMILES | Br |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10514418
|
Thermo Scientific Acros
430691000 |
100 mL | AcroSeal™ Glass bottle |
47.04
100 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10524588
|
Thermo Scientific Acros
430698000 |
800 mL | AcroSeal™ Glass Bottle |
104.52
800 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
10035-10-6, 64-19-7 | |
80.91 | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N | |
260 | |
Br |
BrH | |
MFCD00011323 | |
hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide | |
CHEBI:47266 |
Specificatie
Hydrogen bromide | |
Yellow | |
BrH | |
MFCD00011323 | |
11,472 | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen bromide | |
260 | |
80.9 | |
Pure | |
1.4200g/mL |
10035-10-6, 64-19-7 | |
Fuming Liquid | |
HBr | |
39°C | |
hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide | |
Br | |
80.91 | |
CHEBI:47266 | |
31 to 34% (HBr) | |
1.42 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Flammable liquid and vapor.
May cause respiratory irritation.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove conta
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-113-
- Hydrogen bromide, 33 wt% solution in glacial acetic acid
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Acetic acid, Hydrogen bromide