Learn More
Hydrochloric Acid Solution 0.2M (0.2N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
35.85 - 59.02
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Moleculaire formule | ClH |
Molecular Weight (g/mol) | 36.46 |
MDL-nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
InChI Key | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
PubChem CID | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
SMILES | Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10522533
|
Fisher Chemical
J/4340/15 |
1 L |
35.85
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10674722
|
Fisher Chemical
J/4340/17 |
2.5 L |
59.02
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Hydrochloric Acid Solution 0.2M (0.2N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
Chemische identificatiekenmerken
7647-01-0 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
Cl |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
CHEBI:17883 |
Specificatie
2 | |
7647-01-0 | |
HDPE plastic bottle | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
chlorane | |
313 | |
36.46g/mol |
Colorless | |
100°C | |
14mmHg @20°C | |
Liquid | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Hydrochloric acid, 0.2M, (0.2N)
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
- P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P390-Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.