Learn More
Hydrochloric Acid Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Meets Analytical Spec. Of Ph.Eur., Bp
ClH, CAS Number-7647-01-0, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, anhydrous hydrochloric acid, acide chlorhydrique, chloorwaterstof, hydrochloric acid, hydrogen chloride, hydrogen chloride hcl, muriatic acid, spirits of salt, 2.5L, 100 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol
38.95 - 75.65
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7647-01-0
Moleculaire formule ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synoniem hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10325710
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/4350/15
1 L
38.95
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10419560
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/4350/17
2.5 L
75.65
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
ClH, CAS Number-7647-01-0, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, anhydrous hydrochloric acid, acide chlorhydrique, chloorwaterstof, hydrochloric acid, hydrogen chloride, hydrogen chloride hcl, muriatic acid, spirits of salt, 2.5L, 100 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7647-01-0
36.46
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
313
hydrogen chloride
ClH
MFCD00011324 MFCD00792839
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CHEBI:17883
Cl
Specificatie
2
7647-01-0
HDPE plastic bottle
ClH
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrogen chloride
313
36.46g/mol
Colorless
100°C
14mmHg @20°C
Liquid
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Cl
36.46
CHEBI:17883
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Hydrochloric acid, 0.1M, (0.1N)
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
  • P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
  • P390-Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.