Learn More
Hydrochloric acid, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming,≥37%, APHA: ≤10
32.08 - 2537.92
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7647-01-0
Moleculaire formule ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synoniem hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 11
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15633100
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
30721-1L-GL
1 L Glass Bottle
32.08
15623100
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
30721-1L
1 L Plastic Bottle
32.08
15653100
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
30721-2.5L-GL
2.5 L Glass Bottle
59.71
15643100
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
30721-2.5L
2.5 L Plastic Bottle
59.71
2.50 liter
15623110
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
30721-6X1L-GL
6 x 1 L Glass Bottle
135.18
6 stuks
15603110
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
30721-6X1L
6 x 1 L Plastic Bottle
135.18
6 stuks
15693100
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
30721-4X2.5L-GL
4 x 2.5 L Glass Bottle
180.27
4 stuks
15683100
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
30721-4X2.5L
4 x 2.5 L Plastic Bottle
180.27
4 stuks
15673100
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
30721-30KG
30 kg Metal Drum
226.19
30 kg
15633110
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
30721-72X2.5L-GL
72 x 2.5 L This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15663100
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
30721-235KG
235 kg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7647-01-0
36.46
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
313
Cl
ClH
MFCD00011324 MFCD00792839
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CHEBI:17883
Specificatie
Hydrochloric Acid
7647-01-0
≤0.0005% (as SO4)
ClH
1789
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Cl
36.46
CHEBI:17883
≥37%
Reag. Ph. Eur. reag. ISO
1.2g/mL at 25°C
3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C)
MFCD00011324 MFCD00792839
1098214
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
chlorane
313
36.46g/mol
ACS/puriss. p.a.
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H290-H314-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
missing translation for 'rtecsNumber' : MW4025000
Productidentificatie
  • Hydrochloric acid
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.