Learn More
Hydrochloric Acid, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
176.00 - 278.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Moleculaire formule | ClH |
Molecular Weight (g/mol) | 36.46 |
MDL-nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
InChI Key | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
PubChem CID | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
SMILES | Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15588634
|
Avantor J.T.Baker
9544-02 |
500 mL | Glass Bottle |
177.00
500 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15308436
|
Avantor J.T.Baker
9544-03 |
2.5 L | Glass Bottle |
198.00
2.50 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15394468
|
Avantor J.T.Baker
9544-05 |
2.5 L | Glass Bottle, Single ship |
278.00
2.50 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15598634
|
Avantor J.T.Baker
9544-33 |
2.5 L | pvc coated glass bottle |
176.00
2.50 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Chemische identificatiekenmerken
7647-01-0 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
Cl |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
CHEBI:17883 |
Specificatie
Hydrochloric Acid | |
1L = 1.18kg | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.46 |
7647-01-0 | |
ClH | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
Multi-Compendial/NF |
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.