Learn More
Hydrochloric acid concentrate, For 1 L standard solution, 0.1 M HCl (0.1 N), Honeywell Fluka™
for 1 L standard solution, 0.1 M HCl (0.1 N)
39.71 - 199.18
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Moleculaire formule | ClH |
Molecular Weight (g/mol) | 36.46 |
MDL-nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
InChI Key | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
PubChem CID | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
IUPAC Name | hydrogen chloride |
SMILES | Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15615270
|
Honeywell-Fluka
38280-1EA |
1 Pc. |
39.71
1 stuk |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15625270
|
Honeywell Fluka
38280-6X1EA |
6 x 1 Ea. |
199.18
6 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Chemische identificatiekenmerken
7647-01-0 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
hydrogen chloride |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
CHEBI:17883 | |
Cl |
Specificatie
Hydrochloric acid concentrate | |
Ampoule | |
ClH | |
UN1789 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.46g/mol |
7647-01-0 | |
190 mmHg (25°C) | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Hydrochloric acid concentrate
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
- P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: hydrochloric acid