Learn More
Hydrochloric acid concentrate, For 1 L standard solution, 0.01 M HCl (0.01 N), Honeywell Fluka™
for 1 L standard solution, 0.01 M HCl (0.01 N)
48.81 - 254.57
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7647-01-0
Moleculaire formule ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synoniem hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15675260
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
38272-1EA
1 Pc.
48.81
1 stuk
15685260
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
38272-6X1EA
6 x 1 Ea.
254.57
6 stuks
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7647-01-0
36.46
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
313
Cl
ClH
MFCD00011324 MFCD00792839
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CHEBI:17883
Specificatie
Hydrochloric acid concentrate
Ampoule
ClH
UN1789
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrogen chloride
313
36.46g/mol
7647-01-0
190 mmHg (25°C)
MFCD00011324 MFCD00792839
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Cl
36.46
CHEBI:17883
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Hydrochloric acid concentrate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
  • P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: hydrochloric acid