Learn More
Hydrochloric Acid, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
ACS Reagent, 37%
99.15 - 514.77
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7647-01-0
Moleculaire formule ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synoniem hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15693640
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
320331-500ML
500 mL
99.15
500 ml
15683640
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
320331-2.5L
2.5 L This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15603650
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
320331-6X500ML
6 x 500 mL
514.77
6 stuks
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7647-01-0
36.46
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
313
hydrogen chloride
ClH
MFCD00011324 MFCD00792839
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CHEBI:17883
Cl
Specificatie
Hydrochloric Acid
37%
≤5ppm
ClH
1789
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Cl
36.46
CHEBI:17883
ACS Reagent
7647-01-0
1.2g/mL at 25°C
7.93psi (37.7°C), 3.23psi (21.1°C)
MFCD00011324 MFCD00792839
1098214
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrogen chloride
313
36.46g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338 + P310
H290-H314-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
missing translation for 'rtecsNumber' : MW4025000
Productidentificatie
  • Hydrochloric acid
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: hydrochloric acid