Learn More
Hydrochloric Acid, ACS Reagent, 37%, Honeywell Fluka™
ACS Reagent, 37%
28.92 - 1518.13
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Moleculaire formule | ClH |
Molecular Weight (g/mol) | 36.46 |
MDL-nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
InChI Key | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
PubChem CID | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
SMILES | Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Dichtheid | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Dichtheid | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15638350
|
Honeywell-Fluka
258148-25ML |
25 mL | 1.2 g/mL at 25°C | N/A | N/A | N/A | |||
15602790
|
Honeywell-Fluka
258148-100ML |
100 mL | 1.2 g/mL at 25°C | N/A | N/A | N/A | |||
15642790
|
Honeywell-Fluka
258148-500ML |
500 mL | 1.2 g/mL at 25°C |
73.99
500 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15622790
|
Honeywell-Fluka
258148-2.5L |
2.5 L | 1.2 g/mL at 25°C |
131.22
2.50 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15652790
|
Honeywell-Fluka
258148-6X500ML |
6 x 500 mL | 1.2 g/mL at 25°C |
374.23
6 stuks |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15662790
|
Honeywell-Fluka
258148-6X500ML-GL |
6 x 500 mL | 1.2 g/mL at 25°C | N/A | N/A | N/A | |||
15648350
|
Honeywell-Fluka
258148-4L |
4 L | 1.2 g/mL at 25°C |
184.85
4 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15632790
|
Honeywell-Fluka
258148-4X4L |
4 x 4 L | 1.2 g/mL at 25°C |
638.49
4 stuks |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15612790
|
Honeywell-Fluka
258148-189L |
189 L | 1.2 g/mL at 25°C | N/A | N/A | N/A | |||
Beschrijving
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Chemische identificatiekenmerken
7647-01-0 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
Cl |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
CHEBI:17883 |
Specificatie
Hydrochloric Acid | |
37% | |
3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C) | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
1098214 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.46g/mol |
7647-01-0 | |
≤5ppm | |
ClH | |
1789 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
ACS Reagent |
Veiligheid en behandeling
P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H290-H314-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
missing translation for 'rtecsNumber' : MW4025000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Hydrochloric acid
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.