Learn More
Hydrochloric Acid, 37%, Certified AR for Analysis, d=1.18, Fisher Chemical™
ClH, CAS Number-7647-01-0, spirits of salt, hydrogen chloride, hydrochloric acid, hydrogen chloride hcl, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, chloorwaterstof, muriatic acid, acide chlorhydrique, anhydrous hydrochloric acid, 2.5L, 57 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol
19.81 - 331.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Moleculaire formule | ClH |
InChI Key | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10053023
|
Fisher Chemical
H/1200/PB08 |
500 mL | HDPE plastic bottle |
19.81
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10294190
|
Fisher Chemical
H/1200/PB15 |
1 L | HDPE plastic bottle |
41.85
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
12666846
|
Fisher Chemical
H/1200/PC15 |
1 L | Plastic Coated Glass bottle |
29.95
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10316380
|
Fisher Chemical
H/1200/PB17 |
2.5 L | HDPE plastic bottle |
108.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10184763
|
Fisher Chemical
H/1200/PC17 |
2.5 L | Plastic Coated Glass bottle |
91.25
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10657602
|
Fisher Chemical
H/1200/25 |
25 L | Plastic container |
331.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
ClH, CAS Number-7647-01-0, spirits of salt, hydrogen chloride, hydrochloric acid, hydrogen chloride hcl, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, chloorwaterstof, muriatic acid, acide chlorhydrique, anhydrous hydrochloric acid, 2.5L, 57 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol
Specificatie
1 | |
7647-01-0 | |
57°C | |
ClH | |
Liquid | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
Colorless | |
-35°C | |
125mbar at 20°C | |
1.8 mPaS at 15°C | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
chlorane | |
313 | |
36.46g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Hydrochloric acid
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Hydrochloric acid