Learn More
Hydrochloric acid, meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., fuming, 36.5-38%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., fuming, 36.5-38%
33.87 - 189.75
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7647-01-0
Moleculaire formule ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synoniem hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 9
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15630840
BIOPHARMA
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
07102-1L-GL
1 L Glass Bottle
33.87
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15620840
BIOPHARMA
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
07102-1L
1 L Plastic Bottle
37.05
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15650840
BIOPHARMA
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
07102-2.5L-GL
2.5 L Glass Bottle
67.72
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15640840
BIOPHARMA
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
07102-2.5L
2.5 L Plastic Bottle
67.72
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15600850
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
07102-6X1L-GL
6 x 1 L Glass Bottle N/A N/A N/A
15690840
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
07102-6X1L
6 x 1 L Plastic Bottle N/A N/A N/A
15680840
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
07102-4X2.5L-GL
4 x 2.5 L Glass Bottle N/A N/A N/A
15670840
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
07102-4X2.5L
4 x 2.5 L Plastic Bottle N/A N/A N/A
15660840
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
07102-30KG
30 kg Paper / Poly Bag N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7647-01-0
36.46
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
313
Cl
ClH
MFCD00011324 MFCD00792839
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CHEBI:17883
Specificatie
Hydrochloric Acid
Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
36.5 to 38%
≤0.002% (as SO4)
ClH
1789
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Cl
36.46
CHEBI:17883
Yellow
7647-01-0
1.2g/mL at 25°C
3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C)
MFCD00011324 MFCD00792839
1098214
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrogen chloride
313
36.46g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P261-P280-P305 + P351 + P338-P310
H290-H314-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
missing translation for 'rtecsNumber' : MW4025000
Productidentificatie
  • Hydrochloric acid
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.