Learn More
Hydrochloric Acid, 36.5-38%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
101.00 - 197.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7647-01-0
Moleculaire formule ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synoniem hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11400632
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0219405490
500 mL
101.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11410632
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0219405491
1 L
197.00
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7647-01-0
36.46
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
313
Cl
ClH
MFCD00011324 MFCD00792839
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CHEBI:17883
Specificatie
Hydrochloric Acid
36.5-38%
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
chlorane
313
36.5
7647-01-0
ClH
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Cl
36.46
CHEBI:17883
ACS Reagent
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Recommended Storage : Room Temperature
Productidentificatie
  • Hydrochloric Acid, ACS
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.