Learn More
Hydrochloric Acid, 32%, Certified AR for Analysis, d=1.16, Fisher Chemical™
ClH, CAS Number-7647-01-0, spirits of salt, muriatic acid, anhydrous hydrochloric acid, hydrogen chloride hcl, acide chlorhydrique, hydrogen chloride, chloorwaterstof, hydrochloric acid, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, 2.5L, 57 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.45g/mol
22.50 - 38.55
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7647-01-0
Moleculaire formule ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synoniem hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC Name chlorane
SMILES Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10264582
Bekijk documenten
Fisher Chemical
H/1100/PB15
1 L
22.50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10458980
Bekijk documenten
Fisher Chemical
H/1100/PB17
2.5 L
38.55
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
ClH, CAS Number-7647-01-0, spirits of salt, muriatic acid, anhydrous hydrochloric acid, hydrogen chloride hcl, acide chlorhydrique, hydrogen chloride, chloorwaterstof, hydrochloric acid, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, 2.5L, 57 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.45g/mol
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7647-01-0
36.46
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
313
chlorane
ClH
MFCD00011324 MFCD00792839
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CHEBI:17883
Cl
Specificatie
1
7647-01-0
57°C
125mbar at 20°C
1.9 mPaS at 15°C
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
chlorane
313
36.45g/mol
Colorless
-35°C
HDPE plastic bottle
ClH
Liquid
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Cl
36.46
CHEBI:17883
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Hydrochloric acid, 32%
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.