Learn More
Hydrochloric acid, 0.1 N standard solution, Thermo Scientific Chemicals
Merk:  Thermo Scientific Acros 124200025
47.45 EUR valid until 2025-05-31
Use promo code "24127" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10083943
  • 50.60 / 2.50 liter
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Volumetric standard solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Hydrochloric acid
0.1 N Standard Solution
100.0°C
1.0000g/mL
1
ClH
Liquid
04,450; 05,533; 06,283
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrogen chloride
313
36.46
Colorless
7647-01-0, 7732-18-5
0.0998 to 0.1002N (20°C)
Plastic bottle
2.5 L
HCl
MFCD00011324 MFCD00792839
15, 4818
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Cl
36.46
CHEBI:17883
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Hydrochloric acid, 0.1 N standard solution
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
  • P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
  • P390-Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Hydrochloric acid
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen