Learn More
Hydrazine Hydrate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
44.80 - 121.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7803-57-8
Moleculaire formule H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 50.06
MDL-nummer MFCD00149931
InChI Key IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synoniem hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
IUPAC Name hydrazine;hydrate
SMILES O.NN
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10607032
Bekijk documenten
Fisher Chemical
H/0550/PB07
250 mL Plastic Coated Glass bottle
44.80
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10438600
Bekijk documenten
Fisher Chemical
H/0550/PB17
2.5 L HDPE plastic bottle N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Meer weergeven
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Hydrazine Hydrate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™