Learn More
Hydrazine Hydrate, 99+%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
56.70 - 81.15
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7803-57-8 |
---|---|
Moleculaire formule | H6N2O |
Molecular Weight (g/mol) | 50.06 |
MDL-nummer | MFCD00149931 |
InChI Key | IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 |
PubChem CID | 24654 |
ChEBI | CHEBI:35511 |
IUPAC Name | hydrazine;hydrate |
SMILES | O.NN |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11482644
|
Fisher Chemical
H/0560/PB05 |
100 mL | Plastic Coated Glass bottle |
56.70
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10520151
|
Fisher Chemical
H/0560/PB08 |
500 mL | HDPE plastic bottle |
81.15
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
Hydrazine Hydrate, 99+%, Certified AR for Analysis
Chemische identificatiekenmerken
7803-57-8 | |
50.06 | |
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N | |
24654 | |
hydrazine;hydrate |
H6N2O | |
MFCD00149931 | |
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
CHEBI:35511 | |
O.NN |
Specificatie
118°C | |
7803-57-8 | |
12 | |
H6N2O | |
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
O.NN | |
50.06 | |
CHEBI:35511 |
-51.7°C/-61.1°F | |
Colorless | |
Liquid | |
MFCD00149931 | |
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N | |
hydrazine;hydrate | |
24654 | |
50.06g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Hydrazine hydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H350-Kan kanker veroorzaken.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H331-Giftig bij inademing.
- H301-Giftig bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.