Learn More
Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%), Thermo Scientific Chemicals
22.27 - 205.02
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10217-52-4, 7732-18-5
Moleculaire formule H4N2
Molecular Weight (g/mol) 32.05
MDL-nummer MFCD00149931
InChI Key OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Synoniem hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES NN
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10521794
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
296811000
100 mL Glass bottle
22.27
100 ml
10348830
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
296815000
500 mL Glass bottle
52.16
500 ml
11954151
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
296810025
2.5 L Glass bottle
205.02
2.50 liter
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagent
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10217-52-4, 7732-18-5
32.05
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
24654
NN
H4N2
MFCD00149931
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
CHEBI:35511
Specificatie
109.4°C
-65.0°C
10217-52-4, 7732-18-5
55%
H2NNH2·xH2O
01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174
14,4771
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,insoluble in chloroform and ether
NN
32.05
CHEBI:35511
55% (Hydrazine,35%)
1.023
Hydrazine hydrate
55% (Hydrazine 35%)
Liquid
H4N2
MFCD00149931
>100°C
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
hydrazine;hydrate
24654
32.04
1.3870 to 1.3910
1.0230g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
May cause an allergic skin reaction.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes severe skin b
GHS P Statement
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avoid release to the environment.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several m
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'rtecsNumber' : MV4590000
Productidentificatie
  • Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H350-Kan kanker veroorzaken.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Hydrazine (hydrate),Hydrazine