Learn More
Hydrazine dihydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
For Use As Chlorine Scavenger in Hcl Gas Streams
73.77 - 268.34
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 5341-61-7 |
---|---|
Moleculaire formule | ClH5N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 68.50 |
MDL-nummer | MFCD00064543 |
InChI Key | BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl |
PubChem CID | 17548 |
IUPAC Name | hydrazine;dihydrochloride |
SMILES | [H+].[Cl-].NN |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11332988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032725.22 |
100 g |
73.77
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11342988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032725.36 |
500 g |
268.34
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Hydrazine dihydrochloride is used as chlorine scavenger in HCl gas streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
5341-61-7 | |
68.50 | |
BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N | |
17548 | |
[H+].[Cl-].NN |
ClH5N2 | |
MFCD00064543 | |
hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl | |
hydrazine;dihydrochloride |
Specificatie
200°C (decomposition) | |
198°C | |
5341-61-7 | |
Lump | |
ClH5N2 | |
hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl | |
BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N | |
hydrazine;dihydrochloride | |
17548 | |
Odorless | |
1.42g/cm3 |
Hydrazine dihydrochloride | |
Special handling precautions required | |
White | |
>98% | |
MFCD00064543 | |
Soluble in water. Slightly soluble in alcohol | |
[H+].[Cl-].NN | |
68.50 | |
104.97 | |
White crystalline or lump |
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P311-P312-P330-P333+P313-P361-P363-P501c
H301+H311+H331-H317-H350
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packing Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 226-283-2
missing translation for 'rtecsNumber' : MV2298000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Hydrazinedihydrochloride
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H301 + H311 + H331-Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H350-Kan kanker veroorzaken.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.