Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AG-H, Reagent for coulometric KF titration in long-chained hydrocarbons (anolyte solution), for cells with and without diaphragm, Honeywell Fluka™
149.68 - 778.81
Specificatie
VN-nummer UN1992
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15604510
Bekijk documenten
Honeywell-Hydranal
34843-500ML
500 mL
149.68
15614510
Bekijk documenten
Honeywell Fluka
34843-6X500ML
6 x 500 mL
778.81
6 stuks
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
UN1992
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P210-P280-P308 + P311-P370 + P378-P403 + P235
Productidentificatie
  • HYDRANAL
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H311 + H331-Giftig bij contact met de huid en bij inademing.
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.,Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.,Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.,Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H360D-Kan het ongeboren kind schaden.,Kan het ongeboren kind schaden.
  • H370-Veroorzaakt schade aan organen.,Veroorzaakt schade aan organen.
  • H373-Kan schade aan organen.,Kan schade aan organen.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.,Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: methanol, 1-pentanol, Dodecyldimethylamine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide