Learn More
Rotronic™ Humidity standards
For on-site calibration and adjustment of ROTRONIC probes with handheld instrument
Merk:  Rotronic™ EA10SCS
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11960655
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Explore more special offers
Inclusief: SCS traceable calibration certificate, textile pads, Calibration instructions
Beschrijving
Beschrijving
Met de vochtigheidsnormen, een kalibratieapparaat en HW4-software die op een pc draait, kan dit eenvoudig worden bereikt.
  • Ampullen bevatten onverzadigde zoutoplossingen
  • Eenvoudige en veilige kalibratiemethode ter plaatse
  • Onbeperkte houdbaarheid
Specificatie
Specificatie
0.1
Kalibratie op locatie en afstellen van Rotronic-sonde
Vochtigheidsnorm
Via SCS traceerbaar kalibratiecertificaat, pad van textiel, kalibratie-instructies
Rotronic-instrument
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Lithium monobromide
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen