Learn More
Logistik™ Howie-Style Unisex laboratoriumjassen met gebreide manchetten, lichtblauw
Manufactured in hardwearing polycotton. Logistik Unicorp™ Howie-Style Unisex Light Blue Laboratory Coats feature knitted cuffs.
158.00 - 167.00
Specificatie
Producttype Laboratoriumjas, Howie-stijl
Geslacht Unisex
Materiaal Polyester/katoen, Polyester
Kleur Lichtblauw
Soort manchet Knit
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Maat Lengte (metrisch) Grootte (metrisch) borst Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Lengte (metrisch) Grootte (metrisch) borst Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12851358
Bekijk documenten
Logistik™
441YH-T3BS-108C
Large 100 cm 106.68 tot 111.76 cm
158.00
Toevoegen aan winkelmandje
12861358
Bekijk documenten
Logistik™
441YH-T3BS-100C
Gemiddeld 100 cm 101.6 tot 104.14 cm
167.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Manufactured in hardwearing polycotton. Logistik Unicorp™ Howie-Style Unisex Light Blue Laboratory Coats feature knitted cuffs.
  • With knitted cuffs
  • Available in four colors
  • Two lower pockets
  • Wrapover style stud fastened front
  • Not CE marked
Specificatie
Specificatie
Laboratoriumjas, Howie-stijl
Polyester/katoen, Polyester
Knit
Non-sterile
2
Met twee lagere zakken en overslagstijl met drukknoopsluiting aan de voorzijde
Unisex
Lichtblauw
Reusable
Howie
Rond
Polyester, Cotton