Learn More
Buerkle™ Hose Angle Bracket with Strong Outer Thread
Angled at 90°.
Merk:  Buerkle™ 8547-0012
2.67 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10451001
  • 3.45 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Manufactured from polypropylene
  • Fixed
  • External thread
Specificatie
Specificatie
EU Foodstuffs
Autoclavable
Ball Valve
1/2 in.
Tube Bend
12 mm nozzle
Polypropylene
20/Scale
12 mm