Learn More
Holmium(III) oxide, REacton™, 99.995% (REO), Thermo Scientific Chemicals
61.61 - 687.42
Chemische identificatiekenmerken
CAS 12055-62-8
Moleculaire formule Ho2O3
Molecular Weight (g/mol) 377.86
MDL-nummer MFCD00011053
InChI Key OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diholmium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11381428
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010910.03
1 g
61.61
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15182975
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010910.06
5 g
173.87
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11301438
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010910.14
25 g
687.42
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Holmium(III) oxide iacts as colorants which is used for cubic zirconia and glass, as a calibration standard for optical spectrophotometers, as a specialty catalyst, phosphor and a laser material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
12055-62-8
377.86
OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Ho2O3
MFCD00011053
diholmium(3+) trioxidandiide
Specificatie
Holmium(III) oxide
12055-62-8
Powder
Ho2O3
Insoluble in water. Soluble in perchloric acids.
[O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
377.86
Odorless
8.36g/cm3
2360°C
Beige
99.995% (REO)
MFCD00011053
OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
diholmium(3+) trioxidandiide
377.86
Beige powder or lump
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-015-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures