Learn More
Bochem™ HOFFMANN™ roestvrijstalen slangklemmen voor klemkranen
Slangklem
46.65 - 74.70
Specificatie
Aantal 10 per pak
Type Slangklem
Materiaal Ms-Ni
Voor gebruik met (apparatuur) Voor pijpen tot een buitendiameter van maximaal 40 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Breedte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Breedte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11875091
Bekijk documenten
Bochem™
12530
12 mm
46.65
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11885091
Bekijk documenten
Bochem™
12531
17 mm
59.95
Toevoegen aan winkelmandje
11805101
Bekijk documenten
Bochem™
12533
25 mm
74.70
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11895091
Bekijk documenten
Bochem™
12532
20 mm
66.50
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Type slangklem
  • Inclusief flap
Specificatie
Specificatie
10 per pak
Slangklem
Ms-Ni
Voor pijpen tot een buitendiameter van maximaal 40 mm