Learn More
Hoefer™ SG Series Gradient Makers
Ideal for generating gradients of polyacrylamide, sucrose, and cesium chloride
Merk:  Hoefer™ SG500
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10049309
Inclusief:
  • Modellen SG 15, SG 30, SG 50 en SG 100 bevatten schaalverdeling met PTFE-kleppen, Luer-uitgangsfitting, steunstang, adapter, getande koppeling en naald van 22 gauge.
  • Model SG 500 bevat schaalverdeling met push-pullklep en vier 'wrap-and-seal'-slangklemmen.
Beschrijving
Beschrijving
Modellen SG 15, SG 30, SG 50 en SG 100
  • Gefreesd van zware acrylkunststof met hoogwaardige, lekvrije kleppen van PTFE-kunsthars
  • Hebben een vlak onderstuk voor stabiliteit op magneetroerders; steunstaaf kan worden bevestigd aan ringstandaard voor extra stabiliteit
  • Geschikt voor Luer of buizen met 4 mm binnendiameter; ook geschikt te maken voor buizen met 2 mm binnendiameter of 22-gauge buizen met meegeleverde adapters
  • SG 100 is ideaal voor de Hoefer Mighty Small™-gelgietsystemen SE 275 (voor vier gels) of SE 215 (voor 10 gels)
Model SG 500
  • Gemaakt van twee samengevoegde cilindrische kamers van acryl, bevestigd op een vlak onderstuk van acryl
  • Gebruikt een eenvoudige push-pullklep om de passage tussen het reservoir en de mengkamers te openen en sluiten
  • Geschikt voor het vormen van polyacrylamidegradiënten of buffergradiënten die worden gebruikt met middelgrote tot kleine chromatografiekolommen
  • Ideaal voor gebruik met de Hoefer SE 615- of SE 915-gelgietsystemen voor meerdere gels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Meerdere gelgietsystemen, SE 615 of SE 915
Schaalverdeling met push-pullklep, vier 'wrap-and-seal' slangklemmen
500 mL
Schaalverdeling
16.9 oz.
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
One moment while we fetch your results.
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen
Product Content Correction
Product Title
Hoefer™ SG Series Gradient Makers > Model SG 500; 500mL total volume