Learn More
Hoefer™ Combs for SE 600 Series or SE 400 Series Vertical Electrophoresis Units
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
Merk: Hoefer™ SE511-DR-1.0
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Lichtgewicht
- Vrijwel onbreekbaar
- Zijn bij levering bevestigd op een standaard achterstuk dat een maximale welldiepte van 25 mm produceert, met uitzondering van de 28-wells preparatieve kammen die een welldiepte van 15 mm produceren
- Verstelbaar kamachterstuk (afzonderlijk verkrijgbaar, hieronder) zet 25 mm diepe kammen om naar een diepte van 10 of 15 mm
Specificatie
Verticaal elektroforesesysteem uit de SE 600- of SE 400-serie | |
PTFE | |
0.03 inch | |
112 μl/mm | |
11.3 cm | |
2.5 cm |
Kam | |
1 Prep, 2 Reference | |
0.1 cm | |
4.4 in. | |
0.98 inch |
Product Content Correction
Product Title
Hoefer™ Combs for SE 600 Series or SE 400 Series Vertical Electrophoresis Units > Comb; Preparative (1/2); 1.0mm thick