Learn More
Hoefer™ Combs for SE 600 Series or SE 400 Series Vertical Electrophoresis Units
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
Merk:  Hoefer™ SE511-28-.75
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12074757
  • 113.00 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Lichtgewicht
  • Vrijwel onbreekbaar
  • Zijn bij levering bevestigd op een standaard achterstuk dat een maximale welldiepte van 25 mm produceert, met uitzondering van de 28-wells preparatieve kammen die een welldiepte van 15 mm produceren
  • Verstelbaar kamachterstuk (afzonderlijk verkrijgbaar, hieronder) zet 25 mm diepe kammen om naar een diepte van 10 of 15 mm
Specificatie
Specificatie
Verticaal elektroforesesysteem uit de SE 600- of SE 400-serie
PTFE
0.02 inch
2.1 μl/mm
0.98 inch
Kam
28
0.07 cm
0.27 cm
2.5 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen