Learn More
Hoefer™ Combs for SE 600 Series or SE 400 Series Vertical Electrophoresis Units
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
Merk:  Hoefer™ SE511-10-.75
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12074717
  • 113.00 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Lichtgewicht
  • Vrijwel onbreekbaar
  • Zijn bij levering bevestigd op een standaard achterstuk dat een maximale welldiepte van 25 mm produceert, met uitzondering van de 28-wells preparatieve kammen die een welldiepte van 15 mm produceren
  • Verstelbaar kamachterstuk (afzonderlijk verkrijgbaar, hieronder) zet 25 mm diepe kammen om naar een diepte van 10 of 15 mm
Specificatie
Specificatie
Verticaal elektroforesesysteem uit de SE 600- of SE 400-serie
PTFE
0.02 inch
6.2 μl/mm
0.98 inch
Kam
10
0.07 cm
0.83 cm
2.5 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
One moment while we fetch your results.
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen
Product Content Correction
Product Title
Hoefer™ Combs for SE 600 Series or SE 400 Series Vertical Electrophoresis Units > Comb; 10 wells; 0.75mm thick