Learn More
Hoefer™ Combs for SE 600 Series or SE 400 Series Vertical Electrophoresis Units
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
Merk: Hoefer™ SE511-15-1.0
Beschrijving
- Lichtgewicht
- Vrijwel onbreekbaar
- Zijn bij levering bevestigd op een standaard achterstuk dat een maximale welldiepte van 25 mm produceert, met uitzondering van de 28-wells preparatieve kammen die een welldiepte van 15 mm produceren
- Verstelbaar kamachterstuk (afzonderlijk verkrijgbaar, hieronder) zet 25 mm diepe kammen om naar een diepte van 10 of 15 mm
Specificatie
Verticaal elektroforesesysteem uit de SE 600- of SE 400-serie | |
PTFE | |
0.03 inch | |
5.7 μl/mm | |
0.98 inch |
Kam | |
15 | |
0.1 cm | |
0.57 cm | |
2.5 cm |