Learn More
Hoefer™ Combs for SE 600 Series or SE 400 Series Vertical Electrophoresis Units
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
Merk: Hoefer™ SE511-20-1.0
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Lichtgewicht
- Vrijwel onbreekbaar
- Zijn bij levering bevestigd op een standaard achterstuk dat een maximale welldiepte van 25 mm produceert, met uitzondering van de 28-wells preparatieve kammen die een welldiepte van 15 mm produceren
- Verstelbaar kamachterstuk (afzonderlijk verkrijgbaar, hieronder) zet 25 mm diepe kammen om naar een diepte van 10 of 15 mm
Specificatie
SE 600, SE 400 Series Vertical Electrophoresis System | |
PTFE | |
0.03 in. | |
4.1μL/ mm | |
0.98 in. |
Comb | |
20 | |
0.1 cm | |
0.41 cm | |
2.5 cm |