Learn More
Hoefer™ Combs for SE 250, SE 260, or miniVE Vertical Electrophoresis Units
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
55.30 - 100.82
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) | SE 250, SE 260, MiniVE™ verticaal elektroforesesysteem |
---|---|
Type | Kam |
Materiaal | PTFE |
Diepte (Engels) | 0.51 inch |
Diepte (metrisch) | 1.3 cm |
Produktcode | Merk | Aantal wells | Dikte (metrisch) | Volume (metrisch) well- | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal wells | Dikte (metrisch) | Volume (metrisch) well- | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
12019847
|
Hoefer™
SE211A-9-1.0 |
9 | 0.1 cm | 5.8 μl/mm |
55.30
1 stuk |
|
|||
10289444
|
Hoefer™
SE211A-18-1,0 |
18 | 0.1 cm | 2.9 μl/mm | N/A | ||||
10041742
|
Hoefer™
SE211A-18-1.0 |
18 | 0.1 cm | 2.9 μl/mm |
55.30
1 stuk |
|
|||
12004657
|
Hoefer™
SE211A-R-1.5 |
1 Prep, 1 Reference | 0.15 cm | 120μL/ mm |
55.30
1 stuk |
|
|||
12904830
|
Hoefer™
SE211A-15-.75 |
15 | 0.07 cm | 2.2 μl/mm |
100.82
1 stuk |
|
|||
11549663
|
Hoefer™
SE211A-15-.75 |
15 | 0.07 cm | 2.2 μl/mm |
55.30
1 stuk |
|
|||
12059807
|
Hoefer™
SE211A-R-.75 |
1 Prep, 1 Reference | 0.07 cm | 51 μl/mm |
55.30
1 stuk |
|
|||
12004797
|
Hoefer™
SE211A-5-.75 |
5 | 0.07 cm | 9.8 μl/mm |
56.20
1 stuk |
|
|||
12084847
|
Hoefer™
SE211A-10-.75 |
10 | 0.07 cm | 9.8 μl/mm |
55.30
1 stuk |
|
|||
11569663
|
Hoefer™
SE211A-15-1.5 |
15 | 0.15 cm | 4.4 μl/mm |
55.30
1 stuk |
|
|||
12079857
|
Hoefer™
SE211A-15-1.0 |
15 | 0.1 cm | 2.9 μl/mm |
55.30
|
|
|||
10209834
|
Hoefer™
SE211A-10-1.5 |
10 | 0.15 cm | 7.2 μl/mm | N/A | ||||
12074697
|
Hoefer™
SE211A-10-1.5 |
10 | 0.15 cm | 7.2 μl/mm |
55.30
1 stuk |
|
|||
12054797
|
Hoefer™
SE211A-5-1.5 |
5 | 0.15 cm | 19.5 μl/mm |
55.30
1 stuk |
|
|||
12094797
|
Hoefer™
SE211A-10-1.0 |
10 | 0.1 cm | 4.8 μl/mm |
55.30
1 stuk |
|
|||
12044797
|
Hoefer™
SE211A-5-1.0 |
5 | 0.1 cm | 13 μl/mm |
58.05
1 stuk |
|
|||
12044737
|
Hoefer™
SE211A-R-1.0 |
1 Prep, 1 Reference | 0.1 cm | 68 μl/mm |
55.30
1 stuk |
|
|||
Beschrijving
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
- Lichtgewicht
- Praktisch onbreekbaar
Specificatie
SE 250, SE 260, MiniVE™ verticaal elektroforesesysteem | |
PTFE | |
1.3 cm |
Kam | |
0.51 inch |