Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto DEAE IEX Columns
Weak diethylaminoethyl anion exchanger.
Merk: Cytiva 28-9165-37
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- High-throughput medium for capture and intermediate purification
- For process-scale purification
- Combined properties of high binding capacity, high flowrate and low back-pressure properties reduce process cycle times and improve productivity
- Rigid agarose matrix enables high bed heights and purification of viscous samples at high flowrates
- High dynamic binding capacity is achieved through dextran surface extender coating on the agarose matrix
Specificatie
Polypropylene | |
Highly cross-linked agarose with dextran surface extender | |
Diethylaminoethyl | |
7 mm | |
90 μm (d50V) | |
5 x 1 mL |
0.28 in | |
<4 mL/min. | |
4°C to 30°C in 20% Ethanol | |
1 mL | |
2 to 9 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- hitrap capto DEAE
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P235-Koel bewaren.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: ethanol