Learn More
Cytiva HiTrap™ benzamidine FF (high sub) kolommen
Remove or purify serine proteases such as thrombin. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Benzamidine FF (high sub) Columns are prepacked with Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow (high sub).
219.00 - 436.00
Specificatie
Partikelgrootte | 90 μm |
---|---|
Voor gebruik met (apparatuur) | Syringe, peristaltic pump or liquid chromato graphy system such as AKTA™ design or FPLC system |
Producttype | Benzamidine FF Column |
Voor gebruik met (toepassing) | Removal or purification of Serine Proteases such as Thrombin |
Hoogte (Engels) | 0.98 in. |
Produktcode | Merk | Aantal | Debiet | Diameter (metrisch) binnen | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Debiet | Diameter (metrisch) binnen | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
11723199
|
Cytiva
17-5144-01 |
1 x 5mL | <20 mL/min. | 1.6cm |
428.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
10774357
|
Cytiva
17-5143-02 |
2 x 1mL | <4 mL/min. | 0.7cm |
219.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
10450135
|
Cytiva
17-5143-01 |
5 x 1 ml | <4 ml/min | 0.7 cm |
436.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
Beschrijving
- Prepacked with Benzamidine Sepharose™ 4 Fast Flow (high sub) media
- Protein binding capacity ≥35mg trypsin/mL medium
- Effective removal of thrombin and factor Xa after tag cleavage of recombinant proteins
Specificatie
90 μm | |
Benzamidine FF Column | |
0.98 in. | |
>12μM p-aminobenzamidine/mL medium | |
42psi | |
4% Highly Cross-linked Agarose | |
2° to 8°C |
Syringe, peristaltic pump or liquid chromato graphy system such as AKTA™ design or FPLC system | |
Removal or purification of Serine Proteases such as Thrombin | |
2.5cm | |
Polypropylene | |
2 to 8 | |
Serine Proteases such as Thrombin |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- HiTrap Benzamidine FF (high sub) 5 ml, 1 x 5 ml
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
- P235-Koel bewaren.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Het mengsel bestaat voor 16.5 procent uit een of meer bestanddelen waarvan de acute toxiciteit niet bekend is.