Learn More
Histamine dihydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
92.76 - 4266.23
Chemische identificatiekenmerken
CAS 56-92-8
Moleculaire formule C5H11Cl2N3
Molecular Weight (g/mol) 184.06
MDL-nummer MFCD00012703
InChI Key PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Synoniem histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride
PubChem CID 5818
IUPAC Name 2-(1H-imidazol-5-yl)ethanamine;dihydrochloride
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10583311
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
150620050
5 g Glass bottle
92.76
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10593501
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
150620250
25 g Glass bottle
313.56
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10503511
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
150621000
100 g Glass bottle
1028.12
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11996251
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
150625000
500 g Glass bottle
4266.23
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
56-92-8
184.06
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
5818
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1
C5H11Cl2N3
MFCD00012703
histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride
2-(1H-imidazol-5-yl)ethanamine;dihydrochloride
Specificatie
Histamine dihydrochloride
249.0°C to 252.0°C
0.5% (105°C) max.
0.99
MFCD00012703
154756
Solubility in water: freely soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,freely soluble in methanol
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1
184.06
184.07
Crystalline Powder
56-92-8
White
Authentic
C5H11Cl2N3
25315
histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
2-(1H-imidazol-5-yl)ethanamine;dihydrochloride
5818
99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Causes serious eye irritation, May cause respiratory irritation, May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled, May cause an allergic skin reaction, Causes skin irritation
Serious eye damage/eye irritation (category 2), Specific target organ toxicity after single exposure (category 3), Respiratory sensitisation (category 1), Skin sensitisation (category 1), Skin corrosion/irritation (category 2)
missing translation for 'einecsNumber' : 200-298-4
Productidentificatie
  • Histamine dihydrochloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.