Learn More
Hexylamine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
23.92 - 229.14
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 111-26-2 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H15N |
Molecular Weight (g/mol) | 101.19 |
MDL-nummer | MFCD00008240 |
InChI Key | BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine |
PubChem CID | 8102 |
ChEBI | CHEBI:5712 |
IUPAC Name | hexan-1-amine |
SMILES | CCCCCCN |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10368340
|
Thermo Scientific Acros
204720050 |
5 mL | Glass bottle |
23.92
5 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10688504
|
Thermo Scientific Acros
204721000 |
100 mL | Glass bottle |
36.88
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10318440
|
Thermo Scientific Acros
204725000 |
500 mL | Glass bottle |
104.52
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10207123
|
Thermo Scientific Acros
204720010 |
1 L | Glass bottle |
229.14
1 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
111-26-2 | |
101.19 | |
BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N | |
8102 | |
hexan-1-amine |
C6H15N | |
MFCD00008240 | |
hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine | |
CHEBI:5712 | |
CCCCCCN |
Specificatie
Hexylamine | |
111-26-2 | |
Colorless to Yellow | |
130.0°C | |
Authentic | |
C6H15N | |
1.4170 to 1.4190 | |
04, 188 | |
0.75 | |
Solubility in water: 14g/L (20°C). | |
CCCCCCN | |
101.19 | |
CHEBI:5712 | |
101.19 | |
Liquid |
99% | |
-19.0°C | |
0.7500g/mL | |
27°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)5NH2 | |
MFCD00008240 | |
07,170 | |
hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine | |
BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N | |
hexan-1-amine | |
8102 | |
0.83 mPa.s (20°C) | |
99% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Flammable liquid and vapor.
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic in contact with skin.
Toxic if swallowed.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rin
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-851-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MQ4540000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Hexylamine
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.