Learn More
Hexanes, mixed isomers, HPLC Grade, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
73.06 - 228.14
Specificatie
Chemische naam of materiaal Hexanes
Smeltpunt -95°C
CAS 92112-69-1, 110-54-3, 96-14-0, 107-83-5, 96-37-7, 71-43-2
Kleur Colorless
Uiterlijk Colorless liquid
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15442427
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
045652.K2
1 L
73.06
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15462427
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
045652.M1
4 x 1 L
228.14
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15452427
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
045652.K7
4 L
192.96
4 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Hexanes, mixed isomers are used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Specificatie
Hexanes
92112-69-1, 110-54-3, 96-14-0, 107-83-5, 96-37-7, 71-43-2
Colorless liquid
<-23°C (-9°F)
Liquid
>99%
MFCD02179311
Miscible with ether,chloroform,alcohol,and acetone. Immiscible with water.
HPLC
-95°C
Colorless
65°C to 70°C
240°C (464°F)
1.3795
C6H14
160 hPa (120mm Hg) at 20°C
86.18
n-Hexane: 65.0%; 3-Methylpentane: 25.0%; 2-Methylpentane: 5.0%; Methylcyclopentane: 4.999%; Benzene: 0.001%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H315-H319-H335-H336-H361f-H372
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 3, Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 295-570-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Hexanes, mixed isomers, HPLC Grade
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
  • Aspiratietoxiciteit categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Hexane, branched andlinear