Learn More
Hexanes, Extra Pure, Fraction, Low In ARomatic HydroCarbons, SLR, Fisher Chemical™
28.65 - 120.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 92112-69-1
Moleculaire formule C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD00009520
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synoniem n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10294000
Bekijk documenten
Fisher Chemical
H/0400/08
500 mL N/A N/A N/A
10316330
Bekijk documenten
Fisher Chemical
H/0400/17
2.5 L N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
Hexanes, Extra Pure, Fraction, Low In ARomatic HydroCarbons, SLR
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
92112-69-1
86.18
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
8058
hexane
C6H14
MFCD00009520
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CHEBI:29021
CCCCCC
Specificatie
-95°C
Colorless
Amber Glass Bottle
C6H14
160mbar at 20°C
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CCCCCC
86.18
CHEBI:29021
92112-69-1
63°C to 79°C
Liquid
MFCD00009520
0.31 mPaS at 20°C
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
hexane
8058
86.18g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Hexanes
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Aspiratietoxiciteit categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.