Learn More
Hexane, Laboratory Reagent, ≥95%, Honeywell™
Laboratory Reagent,≥95%
29.72 - 3558.10
Chemische identificatiekenmerken
CAS 110-54-3
Moleculaire formule C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synoniem n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Meer specificaties weergeven
Producten 11
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15601870
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
208752-500ML
500 mL Glass Bottle N/A N/A N/A
15641860
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
208752-1L
1 L Glass Bottle
74.71
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15651860
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
208752-2.5L
2.5 L Glass Bottle
149.61
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15611870
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
208752-5L
5 L Aluminum Bottle N/A N/A N/A
15621870
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
208752-6X1L
6 x 1 L Glass Bottle
379.51
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15681860
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
208752-4X2.5L
4 x 2.5 L Glass Bottle
506.29
4 stuks
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15621860
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
208752-10L
10 L Poly Pail N/A N/A N/A
15691860
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
208752-4X5L
4 x 5 L Aluminum Bottle N/A N/A N/A
15661860
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
208752-20L
20 L Stainless Steel Can N/A N/A N/A
15671860
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
208752-25L
25 L Stainless Steel Can
669.43
25 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15631860
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
208752-190L
190 L Metal Drum N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
110-54-3
86.18
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
8058
hexane
C6H14
MFCD02179311
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CHEBI:29021
CCCCCC
Specificatie
Hexane
110-54-3
0.659g/mL at 25°C
0.077
453°F
n20/D 1.375(lit.)
CH3(CH2)4CH3
132mmHg (20°C), 256mmHg (37.7°C), 5.2psi (37.7°C)
1730733
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
hexane
8058
86.18g/mol
Laboratory Reagent
-95°C
Colorless
69°C
−26°C (−14.8°F)
Liquid
C6H14
MFCD02179311
UN1208
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CCCCCC
86.18
CHEBI:29021
≥95%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P260-P280-P301 + P310-P370 + P378-P403 + P235
H225-H304-H315-H336-H361f-H373-H411
missing translation for 'dotInformation' : Class 3 - PG 2 - Hexanes
missing translation for 'einecsNumber' : 203-777-6
missing translation for 'rtecsNumber' : MN9275000