Learn More
Hexane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥97.0% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, for HPLC,≥97.0% (GC)
49.50 - 1109.70
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 110-54-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H14 |
Molecular Weight (g/mol) | 86.18 |
MDL-nummer | MFCD02179311 |
InChI Key | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes |
PubChem CID | 8058 |
ChEBI | CHEBI:29021 |
IUPAC Name | hexane |
SMILES | CCCCCC |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15684560
|
Honeywell-Chromasolv
34859-1L |
1 L |
150.51
1 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15694560
|
Honeywell-Chromasolv
34859-2.5L |
2.5 L |
313.56
2.50 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15604570
|
Honeywell-Chromasolv
34859-2.5L-PC |
2.5 L-PC | N/A | ||||||
15624570
|
Honeywell-Chromasolv
34859-6X1L |
6 x 1 L |
725.52
6 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15614570
|
Honeywell-Chromasolv
34859-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
1109.70
4 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Chemische identificatiekenmerken
110-54-3 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
8058 | |
hexane |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
Specificatie
Hexane | |
for HPLC | |
0.659g/mL at 25°C | |
n20/D 1.375 | |
CH3(CH2)4CH3 | |
256mmHg (37.7°C) | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 | |
≥97.0% (GC) |
-95°C | |
110-54-3 | |
69°C | |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
1730733 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
hexane | |
8058 | |
86.18g/mol | |
CHROMASOLV™ |
Safety and Handling
P201-P210-P273-P301 + P310-P308 + P313-P331
H225-H304-H315-H336-H361f-H373-H411
missing translation for 'einecsNumber' : 203-777-6
missing translation for 'rtecsNumber' : MN9275000
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Hexane
Signal Word
- Gevaar
Hazard Category
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Hazard Statement
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H373-Kan schade aan organen.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Precautionary Statement
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.