Learn More
Hexane, For pesticide residue analysis, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis
89.07 - 636.25
Chemische identificatiekenmerken
CAS 110-54-3
Moleculaire formule C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synoniem n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15694190
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
34484-1L
1 L
89.07
1 liter
15604200
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
34484-2.5L
2.5 L
182.29
2.50 liter
15614200
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
34484-4X2.5L
4 x 2.5 L
636.25
4 stuks
Beschrijving
Beschrijving
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
110-54-3
86.18
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
8058
hexane
C6H14
MFCD02179311
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CHEBI:29021
CCCCCC
Specificatie
Hexane
0.659g/mL at 25°C
−26°C (−14.8°F)
C6H14
MFCD02179311
UN1208
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CCCCCC
86.18
CHEBI:29021
CHROMASOLV™
110-54-3
0.077
453°F
CH3(CH2)4CH3
5.2 psi (37.7°C), 256 mmHg (37.7°C), 132 mmHg (20°C)
1730733
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
hexane
8058
86.18g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P210-P273-P301 + P310-P308 + P313-P331
missing translation for 'rtecsNumber' : MN9275000
Productidentificatie
  • Hexane
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • Aspiratietoxiciteit categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.